C7870
Chalcone 4 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.COc1cc(ccc1O)\C=C\C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C16H13ClO3.H2O/c1-20-16-10-11(3-9-15(16)19)2-8-14(18)12-4-6-13(17)7-5-12;/h2-10,19H,1H3;1H2/b8-2+;
Clé InChI
PXVQKTVKTBMRIW-VOKCZWNHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.