Principaux documents
27505
Sigma-Aldrich
D-Citrulline
≥99.0%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid
500 MG
324,00 $
324,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
324,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Beilstein:
1725415
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
324,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
D-Citrulline, ≥99.0%
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −20.5±2.0°, c = 2% in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m1/s1
Clé InChI
RHGKLRLOHDJJDR-SCSAIBSYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sylvain V Costes et al.
PLoS computational biology, 3(8), e155-e155 (2007-08-07)
Several proteins involved in the response to DNA double strand breaks (DSB) form microscopically visible nuclear domains, or foci, after exposure to ionizing radiation. Radiation-induced foci (RIF) are believed to be located where DNA damage occurs. To test this assumption
Nikhil Vadhavkar et al.
Radiation research, 182(3), 273-281 (2014-07-31)
In contrast to the classic view of static DNA double-strand breaks (DSBs) being repaired at the site of damage, we hypothesize that DSBs move and merge with each other over large distances (μm). As X-ray dose increases, the probability of
S V Costes et al.
Mutation research, 704(1-3), 78-87 (2010-01-12)
DNA damage sensing proteins have been shown to localize to the sites of DNA double strand breaks (DSB) within seconds to minutes following ionizing radiation (IR) exposure, resulting in the formation of microscopically visible nuclear domains referred to as radiation-induced