C7287
Canrenoic acid potassium salt
powder
Synonyme(s) :
17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, Potassium canrenoate
301,00 $
About This Item
301,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
light yellow to tan
Chaîne SMILES
[K].[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)CCC(O)=O)[C@]1([H])C=CC4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C22H30O4.K.H/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21,26)12-8-19(24)25;;/h3-4,13,16-18,26H,5-12H2,1-2H3,(H,24,25);;/t16-,17+,18+,20+,21+,22-;;/m1../s1
Clé InChI
YLXFIHIYNGPPSF-HUHWECDNSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :