Principaux documents
C6522
Sigma-Aldrich
Lead(II) citrate tribasic trihydrate
Synonyme(s) :
Citric acid lead salt
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O7)2Pb3 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1053.85
Beilstein:
3920957
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Chaîne SMILES 
O.O.O.OC2(CC(=O)O[PbH2]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[PbH2]OC1=O)CC(=O)O[PbH2]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3H2O.3Pb/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H2;;;/q;;;;;3*+2/p-6
Clé InChI
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
Application
Metal stain for ultrathin sections in electron microscopy.
The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy.
E S REYNOLDS
The Journal of cell biology, 17, 208-212 (1963-04-01)