Documents
C6380
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
≥98%
Synonyme(s) :
Aminocyclohexane
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.17
Numéro Beilstein :
471175
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
3.42 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
559 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C (lit.)
Pf
−17 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
Clé InChI
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter