C6344
Monoclonal Anti-Connexin-32 antibody produced in mouse
clone CXN-32, ascites fluid, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CXN-32, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 27 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a mouse whole brain extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJB1(2705) , GJB2(2706)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gja1(24392) , Gjb1(29584)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- epifuorescent microscopy
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.