C5580
CABS
≥98%
Synonyme(s) :
4-(Cyclohexylamino)-1-butanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
pH
10.0-11.4
Plage de pH utile
10.0-11.4
pKa (25 °C)
10.7
pKa
10.7
Solubilité
water: 0.176 g/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
O=S(CCCCNC1CCCCC1)(O)=O
InChI
1S/C10H21NO3S/c12-15(13,14)9-5-4-8-11-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
XNPKNHHFCKSMRV-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable