C4905
Galactocerebrosides from bovine brain
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
Ceramide β-D-galactoside
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable