C4540
Acide citrique
suitable for plant cell culture
About This Item
Produits recommandés
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Pf
153-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable