MilliporeSigma
Passer à
C4192
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
Synonyme(s) :
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2210-0065, plastic canister, plastic container
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
370,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Material:
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C2817C2692C3817
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
15 L (4 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0040
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050