C3130
Cortisone 21-acetate
≥99%
Synonyme(s) :
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Stérilité
non-sterile
Essai
≥99%
Forme
powder
Pf
237-240 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Informations sur le gène
human ... FNTA(2339) , NR3C1(2908)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable