C2648
Cholesterol 5β,6β-epoxide
≥98%
Synonyme(s) :
5β,6β-Epoxycholestan-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
epoxy
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3(O4)[C@H]4C2)([H])CC[C@@]5(C)[C@@]1([H])CC[C@]5([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3
Clé InChI
PRYIJAGAEJZDBO-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves