C-14022
Human Coronary Artery Endothelial Cells (HCAEC)
1 million cells per pellet
661,00 $
About This Item
661,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human coronary artery
Conditionnement
pkg of 1,000,000 cells
Morphologie
(endothelial)
Application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Maladie(s) pertinente(s)
hypertension; cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Forme physique
Procédure de repiquage
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.