C-12221
Human Coronary Artery Endothelial Cells (HCAEC)
500,000 cryopreserved cells
Synonyme(s) :
HCAEC cells
2 730,00 $
About This Item
2 730,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human coronary artery
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
( endothelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Our HCAEC are now also available from HLA-typed and Diabetes Type I and Type II donors.
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenu apparenté
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.