C125
(±)-CGP-12177A
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(±)-CGP-12177 hydrochloride, 4-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1, 3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2NC(=O)Nc12
InChI
1S/C14H21N3O3.ClH/c1-14(2,3)15-7-9(18)8-20-11-6-4-5-10-12(11)17-13(19)16-10;/h4-6,9,15,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,16,17,19);1H
Clé InChI
YQVFCYCTITZLSX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Application
- to evaluate the dissociation constant (Kd) by frontal affinity chromatography
- to study its cardiostimulant effects on rat ventricular cardiomyocytes
- to study its binding affinity in α1D-adrenoceptors expressed in rat BHK-21 cells
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable