Documents
C1244
Sigma-Aldrich
CHM-1 hydrate
≥99% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-(2-fluorophenyl)-6,7-methylenedioxy-2-4-quinolone hydrate, NSC 656158
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H10FNO3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.25 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Fc1ccccc1C2=CC(=O)c3cc4OCOc4cc3N2
InChI
1S/C16H10FNO3.H2O/c17-11-4-2-1-3-9(11)12-6-14(19)10-5-15-16(21-8-20-15)7-13(10)18-12;/h1-7H,8H2,(H,18,19);1H2
Clé InChI
KIAVGSCBJYDTIM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CHM-1 possess antimitotic,antiangiogenic and antitumor activity. It is a potent and selective antitumor agent in human hepatocellular carcinoma. CHM-1 induces apoptosis, and it binds tubulin and inhibits tubulin polymerization.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).