C0888
Clostripain from Clostridium histolyticum
≥20 units/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase B, Proteinase from Clostridium histolyticum
1 000,00 $
About This Item
1 000,00 $
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥20 units/mg solid
Poids mol.
15.4 kDa
41.7 kDa
Impuretés
salt, essentially free
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable