262015
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor
The DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 6960-45-8, controls the biological activity of APE1 (human apurinic/apyrimidinic endonuclease.
Synonyme(s) :
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, 7-Nitroindole-2-carboxylic acid, CRT0044876
141,00 $
About This Item
141,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2[nH]c(cc2ccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)/p-1
Clé InChI
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
APE 1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable