C0355
Monoclonal Anti-μ-Calpain, Large Subunit antibody produced in mouse
clone 15C10, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CANP, Anti-CANP1, Anti-CANPL1, Anti-SPG76, Anti-muCANP, Anti-muCL
775,00 $
About This Item
775,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15C10, monoclonal
Poids mol.
antigen 80 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human, bovine
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
western blot: 0.5-1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAPN1(823)
mouse ... Capn1(12333)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable