BR782866
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 8 μm
633,00 $
About This Item
633,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PC membrane
Description
cellGrade(TM) plus
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 48 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 782866
Taille
6 well
Dimension de pores
8 μm
Type de liaison
non-treated surface