Principaux documents
BM991.8226.06
B Medical B701
Blood Bank Refrigerator
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Le produit BM991.8226.06 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Entrée CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Matériaux
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
H × l × P
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
Capacité
26.38 ft3
Poids
553.36 lb
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
  • Premium - Upright, Blood Bank Refrigerato
  • Organic Glass Door
  • 5 SS Perforated Drawers with Front Cover
  • B Connected Prepared
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel, Internal LED Light
  • Electronic Door Access
  • Temperature Chart Recorder
  • 4 Casters with integrated feet
  • Storage Capacity of 450 Blood Bags (450ml)
Application
Blood Management