Principaux documents
BAH445810000
Microscope Slide Tray
slot size 1 × 3 in., positions, 20, polystyrene, pack of 6 trays
6 EA
128,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
128,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.22
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
positions 20
Conditionnement
pack of 6 trays
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H44581-0000
Taille de l'emplacement
1 × 3 in.
Description générale
Storing slides horizontally lets you check your slides visually. White polystyrene background provides good visual contrast for viewing dyes and stains. Use trays as stand alone units or store them in the Slide Tray Cabinet. Pull slides out easily using the convenient finger cutout.
Dimensions: 17 x 34cm (7 1/2" x 13 1/2"). 6 per box
Convenient microscope slide storage trays
  • Store 20 slides horizontally
  • Stores standard 25 x 75 mm (1" x 3") slides