Principaux documents
BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Synonyme(s) :
plate rack
1 EA
108,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
108,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.12
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
epoxy-coated (steel)
Caractéristiques
Holds 30 x 60 mm dishes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18979-0002
Taille
76x229x127 mm
Compatibilité
for use with Contact Plate and Petri Dishes
Description générale
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
  • Prevents accidents during transport
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
Informations légales
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1