BAF378600001
Deepwell 96 well plate
polypropylene, sterile, pack of 24 ea
Synonyme(s) :
deepwell multiplate, storage plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom clear polypropylene wells (translucent)
polypropylene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37860-0001
Capacité des puits
2 mL