B9688
Pizotifen
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pizotifen, Pizotyline; 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine
98,60 $
About This Item
98,60 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: ≥8 mg/mL
Auteur
Novartis
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3CCc4sccc24
InChI
1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
Clé InChI
FIADGNVRKBPQEU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.