Principaux documents
B9308
Sigma-Aldrich
BP897
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazinyl)butyl]-2-naphthamide
5 MG
206,00 $
206,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
206,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H31N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
206,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble 10 mg/mL
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C26H31N3O2/c1-31-25-11-5-4-10-24(25)29-18-16-28(17-19-29)15-7-6-14-27-26(30)23-13-12-21-8-2-3-9-22(21)20-23/h2-5,8-13,20H,6-7,14-19H2,1H3,(H,27,30)
Clé InChI
MNHDKMDLOJSCGN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Partially selective D3 dopamine receptor agonist.
Informations légales
Sold with permission of INSERM and BIOPROJECT.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3