SML2346
Ganciclovir
≥99% (HPLC), DMSO solution, viral DNA elongation inhibitor
Synonyme(s) :
Ganciclovir ready made solution, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
About This Item
Produits recommandés
product name
Ganciclovir ready made solution, ≥99% (HPLC), 10 mM in DMSO
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
DMSO solution
Concentration
10 mM in DMSO
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Clé InChI
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup