Principaux documents
B8526
Sigma-Aldrich
Biohazard disposal stand
Floor stand
Synonyme(s) :
biohaz waste bag rack, floor bag stand, waste bag rack
1 EA
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F13192-0003
L × l × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
Description générale
Frame constructed of 1/2 in. O.D. aluminum tubing with baked epoxy coating, rubber tips, and a polystyrene drip tray. Folds flat for storage.
Compatibilité
For 64 × 89 cm bags.