Principaux documents
S4722
Sigma-Aldrich
Sharps safety pouches
for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, pkg of 200 ea
Synonyme(s) :
Sharps Disposal Bags
200 EA
338,00 $
338,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Changer de vue
200 EA
338,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
338,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Conditionnement
pkg of 200 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H13234-0000
Description générale
Heavy 10-mil paperboard pouches for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, 14 × 33 cm with locking tab closure.
Not recommended for the disposal of needles.