B8400
Monoclonal Anti-Bovine IgG2 antibody produced in mouse
clone BG2-7, ascites fluid
452,00 $
About This Item
452,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
BG2-7, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
capture ELISA: suitable
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1,000
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- western blot
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot assay
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable