Principaux documents
B7126
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro Beilstein :
1711700
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
66-69 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable