Principaux documents
B7020
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-Ile-Glu-Gly-Arg p-nitroanilide acetate salt
factor Xa substrate
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9.C2H4O2/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50;1-2(3)4/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35);1H3,(H,3,4)/t19-,23-,24-,27-;/m0./s1
Clé InChI
ITXQNZUGLZNGBM-PJSBSAQXSA-N
Application
Factor Xa substrate
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hemker, H.C.
Handbook of Synthetic Substrates, 57-57 (1983)