B6936
3-Benzidino-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
BCP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: >14 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(Nc3ccc(nn3)-c4ccc(Cl)cc4)cc2
InChI
1S/C22H17ClN4/c23-18-7-1-17(2-8-18)21-13-14-22(27-26-21)25-20-11-5-16(6-12-20)15-3-9-19(24)10-4-15/h1-14H,24H2,(H,25,27)
Clé InChI
ABGCSSPCKSVMHI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.