Documents
B5651
Sigma-Aldrich
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride
Synonyme(s) :
Benzyltetradecyldimethylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.04
Numéro Beilstein :
4062599
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Description
cationic
Pf
56-62 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable