B5416
8-Bromo-cyclic adenosine diphosphate ribose
85% (HPLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Br-cADP-ribose, Br-cADPR
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
85% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)OP(=O)(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]5O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C15H20BrN5O13P2/c16-15-20-6-11(17)18-3-19-12(6)21(15)13-9(25)10-5(30-13)2-29-35(26,27)34-36(28,32-10)33-14-8(24)7(23)4(1-22)31-14/h3-5,7-10,13-14,22-25H,1-2H2,(H,26,27)(H2,17,18,19)/t4-,5-,7-,8-,9-,10-,13-,14+,36?/m1/s1
Clé InChI
PLQQKRPSINJWTK-VNMBDIRDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable