B5063
BMS-193885
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,4-dihydro-4-[3-[[[[3-[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperidinyl]propyl]amino]carbonyl]amino]phenyl]-2,6-dimethyl-3,5-dimethyl ester-3,5-pyridinedicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(NC(=O)NCCCN3CCC(CC3)c4cccc(OC)c4)c2)C(=O)OC
InChI
1S/C33H42N4O6/c1-21-28(31(38)42-4)30(29(22(2)35-21)32(39)43-5)25-10-6-11-26(19-25)36-33(40)34-15-8-16-37-17-13-23(14-18-37)24-9-7-12-27(20-24)41-3/h6-7,9-12,19-20,23,30,35H,8,13-18H2,1-5H3,(H2,34,36,40)
Clé InChI
WMYSXJSJXZFODY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable