MilliporeSigma
Passer à
M149
Methiothepin mesylate salt
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-[10,11-Dihydro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10-yl]-4-methylpiperazine mesylate salt, Metitepine mesylate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
195,00 $
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
421,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C20H24N2S2 · CH3SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 13 mg/mL
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CSc1ccc2Sc3ccccc3CC(N4CCN(C)CC4)c2c1
InChI
1S/C20H24N2S2.CH4O3S/c1-21-9-11-22(12-10-21)18-13-15-5-3-4-6-19(15)24-20-8-7-16(23-2)14-17(18)20;1-5(2,3)4/h3-8,14,18H,9-13H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
CZMDZGZYKOGLJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Methiothepin belongs to a new class of dibenzothiophenes. Methiothepin possesses neuroleptic activity.
Application
Methiothepin mesylate salt has been used to explore the relationship between circulating cells and the niche. It has also been used in serotonin (5-HT) and antagonists in vivo bioassays and in in vivo antagonist and lipopolysaccharide stimulations.
Biochem/physiol Actions
Methiothepin mesylate salt is a 5-HT1, 5-HT6, 5-HT7 serotonin receptor antagonist, which blocks serotonin autoreceptors.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
O111SML0847SML2964
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
  1. What is the solubility of M149 in salt water?
    1 answer
    1. The solubility of M149 Sigma-Aldrich Methiothepin mesylate salt has not been tested in salt water.
      As per our website and the CofA, the solubility is in H2O: 13 mg/mL
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/m149#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/M149-100MG0000494391.pdf