Principaux documents
B3630
Sigma-Aldrich
Behenyl behenate
Synonyme(s) :
Behenic acid behenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H88O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
649.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC