B3150
Monoclonal Anti-Protein A−Biotin antibody produced in mouse
clone SPA-27, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Protein A
726,00 $
About This Item
726,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SPA-27, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:80,000-1:160,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable