B3061
Borrelidin
from Streptomyces parvulus, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(7-Cyano-8,16-dihydroxy-9,11,13,15-tetramethyl-18-oxooxacyclooctadeca-4,6-dien-2-yl)-cyclopentanecarboxylic acid, Borrelidine, Cyclopentanecarboxylic acid, NSC 216128, Treponemycin
914,00 $
About This Item
914,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces parvulus
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(CCC[C@H]1C(O)=O)[C@@H]2C\C=C\C=C(C#N)[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)[C@@H](O)CC(=O)O2
InChI
1S/C28H43NO6/c1-17-12-18(2)14-20(4)27(32)21(16-29)8-5-6-11-25(22-9-7-10-23(22)28(33)34)35-26(31)15-24(30)19(3)13-17/h5-6,8,17-20,22-25,27,30,32H,7,9-15H2,1-4H3,(H,33,34)/b6-5+,21-8-/t17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,27+/m0/s1
Clé InChI
OJCKRNPLOZHAOU-UGKRXNSESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable