MilliporeSigma
Passer à
B4558
BW B70C
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[3-[3-4(-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxyurea
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
306,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H17FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
306,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(N)=O
InChI
1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
InChI key
UAIYNMRLUHHRMF-AATRIKPKSA-N
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
Application
BW B70C has been used as a 5-lipoxygenase inhibitor to study its effects on eryptosis in erythrocytes.[1]
Biochem/physiol Actions
Selective 5-lipoxygenase inhibitor.
BW B70C exhibits anti-inflammatory and anti-tumorigenic activities.[2] It exhibits therapeutic effects against hepatocellular carcinoma.[3] BW B70C plays a role in allergen-induced bronchoconstriction by reducing the allergic airway closure and glycoconjugate secretion.[4]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML0143S5192C9867
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white
color
white to tan
color
light yellow
color
off-white
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe