B2025
Brilliant Blue G - Colloidal Concentrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
- protein fragments post in vitro pepsin digestion
- ovarian tumor fluid proteome prior to profiling
- the transcription factor (TFIID) complex from Saccharomyces cerevisiae
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Brilliant Blue G-Colloidal Concentrate stains proteins in IEF, PAGE, and SDS-PAGE gels after electrophoresis, enhancing sensitivity with protein fixation.