B20221
Collagenase-DNase I blend
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
182,00 $
About This Item
182,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
(Collagenase (FALGPA assay) 1.0-5.0 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648))
(Deoxyribonuclease I activity: 200-2000 Kunitz units/ml in 10 ml HBSS (#H6648))
Température de stockage
-10 to -25°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.