Principaux documents
B0435
Sigma-Aldrich
Bohemine
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-(3-Hydroxypropylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H24N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: soluble 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCCO)nc12
InChI
1S/C18H24N6O/c1-13(2)24-12-21-15-16(20-11-14-7-4-3-5-8-14)22-18(23-17(15)24)19-9-6-10-25/h3-5,7-8,12-13,25H,6,9-11H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23)
Clé InChI
OPQGFIAVPSXOBO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk inhibitor; tool for studying cell cycle and anti-cancer activities.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable