AXYTXL10L
MAXYMum Recovery® pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
Synonyme(s) :
pipet tips
792,00 $
About This Item
792,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TXL-10-L
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
0.1-10 μL
Volume
0.1—10 μL
Couleur
clear