AXYTF50RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 50 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-50-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
50 μL
Volume
50 μL