Principaux documents
AXYTF200
Pipette filter tips
universal fit, size 200 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
1 PKG
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
1 020,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
Taille:
200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Conditionnement:
pkg of 10x1000tips/cs
Fabricant/nom de marque:
Axygen Inc TF-200
Corning
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-200
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tips/cs
Taille
200 μL
Application
Axygen® Filter Barrier tips are suitable for DNA amplification and microbiological applications where slight contamination can alter the results.
Caractéristiques et avantages
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.