AXYST200SS
Screw cap tubes without caps, conical bottom, self-standing
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
354,00 $
About This Item
354,00 $
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom tube (standing)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc ST-200-SS
Corning
Conditionnement
pkg of 8x500caps/cs
Taille
2.0 mL
Couleur
clear
clear