AXYSCT50MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene tube
screw top cap
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 250 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-50ML-R-S
Corning
Paramètres
12000 × g max. RCF
Capacité
50 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (screw cap)
Adéquation
suitable for (centrifugation)