AXYPCR05LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
1 430,00 $
About This Item
1 430,00 $
Produits recommandés
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-05-L-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tubes/cs
Taille
0.5 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for PCR
Type de liaison
(ultra-low retention)